Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
feature
ferrule type double-tapered
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
I.D.
0.4 mm
compatibility
0.10-0.25 mm to like I.D. column
General description
- Max. Temp.: 350 °C
- Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
- Characteristics: High reusability.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea | description I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column, pkg of 2 ea | description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea |
| I.D. 0.4 mm | I.D. 0.5-0.8 mm | I.D. 0.4 mm | I.D. 0.8 mm |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| feature ferrule type double-tapered | feature ferrule type double-tapered | feature - | feature - |
| compatibility 0.10-0.25 mm to like I.D. column | compatibility 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column | compatibility 0.10-0.25 mm to like I.D. Column | compatibility 0.53 mm to like I.D. Column |
| packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 2 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?