Przejdź do
22327
Stainless Steel Screening
pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.54
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
An alternative to the use of wool plugs to hold packing material inside columns. Includes a single 2 in. x 2 in. (5 cm x 5 cm) sheet of 10 μm pore size material.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST1172NISTC1153ANIST1295
description
pkg of 1 ea
description
NIST® SRM® 1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
description
NIST® SRM® C1153a, 17 Cr - 9 Ni
description
NIST® SRM® 1295, (SAE 405)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
optical emission spectroscopy (OES): suitable, X-ray spectroscopy: suitable
technique(s)
optical emission spectroscopy (OES): suitable, X-ray spectroscopy: suitable
technique(s)
X-ray spectroscopy: suitable, optical emission spectroscopy (OES): suitable
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of disk
packaging
pkg of disk
packaging
pkg of disk
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)