Przejdź do
22117
Fine Metering Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Synonim(y):
Swagelok® SS2,SS METERING VALVE 1/8S EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
1275,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
1275,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. straight arms
General description
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221212203222067
description
stainless steel, 1/8 in. straight arms
description
stainless steel, 1/16 in. straight arms
description
SWAGELOK® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
description
stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
fitting
1/8 in. straight arms
fitting
1/16 in. straight arms
fitting
1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
fitting
1/4 in. male NPT, 1/8 in. SWAGELOK
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fine Metering Valve
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)