Przejdź do
22041
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in.
compatibility
for connecting 1/8 to 1/8 in.
General description
Nut and ferrules included.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
258282201522004
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
22041
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 810-6, stainless steel, 1/2 in.
25828
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
22015
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
22004
SWAGELOK® Union
description
SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
description
SWAGELOK® 810-6, stainless steel, 1/2 in.
description
SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
description
SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
compatibility
for connecting 1/8 to 1/8 in.
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 810-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in.
fitting
1/2 in.
fitting
1/8 in.
fitting
1/4 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brass
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Union
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)