Przejdź do
22005
SWAGELOK® Reducing Union
SWAGELOK® 400-6-2, brass, 1/4 in. SWAGELOK
Synonim(y):
Swagelok® 400-6-2,BR.REDUC.UNION 1/4X1/8 PK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
88,10 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
88,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6-2
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. SWAGELOK
General description
Reducing unions of Swagelok® type are mostly used as metal column terminators. All original reducing unions have a bore in the centre of about 6mm in length and an internal diameter of 1.2mm. Moreover, reducing unions have a large bore at the non-reducing site. Modification is necessary in reducing union in order to minimize peak broadening, pressure resistance and to ease the installation process.
Nuts and ferrules included.
Application
Brass Swagelok® reducing union maybe used for providing connections for the glass tubing fitted in it to the stainless steel tubing by means of PTFE ferrules, in an elution technique used for the determination of solubility of gases like argon, helium, nitrogen and carbon dioxide in molten salts at pressures ranging between 0.5 to 2 atm.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22075-U2203122004
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
22004
SWAGELOK® Union
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/16 in. SWAGELOK, 1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in.
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6-2
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6-1
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6-2
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
material
brass
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Reducing Union
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)