Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,00 zł
material
stainless steel
description
bored-through yes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6BT
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in.
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description SWAGELOK® 400-6BT, stainless steel, 1/4 in. | description SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in. | description SWAGELOK® 400-6-2, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in. |
| fitting 1/4 in. | fitting 1/8 in. | fitting 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. SWAGELOK | fitting 1/8 in. |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 2 ea |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material brass |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-6BT | manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-6-2 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-6 |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
| description bored-through yes | description - | description - | description - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?