Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9050,00 zł
packaging
pkg of 50 g
Quality Segment
parameter
50-175 °C temp. range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
matrix active group
Carbowax 1540 phase, GC phase
solubility
chloroform: soluble
column type
packed GC
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phase Carbowax 1540, pkg of 50 g | description phase Triton X-100, bottle of 50 g | description phase 1,2,3-tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP), bottle of 50 g | description phase OV-1, bottle of 10 g |
| matrix active group Carbowax 1540 phase, GC phase | matrix active group GC phase, Triton X-100 phase | matrix active group 1,2,3-tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP) phase, GC phase | matrix active group GC phase, OV-1 phase |
| parameter 50-175 °C temp. range | parameter temp. range at 0-200 °C | parameter 0-175 °C temp. range | parameter 100-350 °C temp. range |
| column type packed GC | column type packed GC | column type packed GC | column type packed GC |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging pkg of 50 g | packaging bottle of 50 g | packaging bottle of 50 g | packaging bottle of 10 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GC Stationary Phase
Tylko elementy zestawu
- Carbowax® 1540
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?