Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
75 cc | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~550 m2/g
matrix
Porapak QS
particle size
100-120 mesh
density
~0.34 g/mL (free fall density)
General description
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| surface area ~550 m2/g | surface area ~550 m2/g | surface area ~550 m2/g | surface area ~150 m2/g |
| particle size 100-120 mesh | particle size 80-100 mesh | particle size 50-80 mesh | particle size 100-120 mesh |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| packaging bottle of 75 cc | packaging bottle of 75 cc | packaging bottle of 75 cc | packaging bottle of 75 cc |
| matrix Porapak QS | matrix Porapak QS | matrix Porapak QS | matrix Porapak P |
| density ~0.34 g/mL (free fall density) | density ~0.34 g/mL (free fall density) | density ~0.34 g/mL (free fall density) | density ~0.26 g/mL (free fall density) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?