Przejdź do
20342
Porapak Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak QS, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
75 cc
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NB.21
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~550 m2/g
matrix
Porapak QS
particle size
50-80 mesh
density
~0.34 g/mL (free fall density)
General description
Porapak porous polymers are spherical beads with consistent particle size, porosity, and surface area that help to insure analytical precision and accuracy.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous.
Application
Porapak QS treated with 2% phosphoric acid maybe used as column packing for gas chromatographic analysis of volatile fatty acids in rumen fluid.
Other Notes
Porapak QS is a silanized version of Porapak Q to reduce surface adsorption.
Legal Information
PoraPak is a trademark of Waters
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203432034420328
surface area
~550 m2/g
surface area
~550 m2/g
surface area
~550 m2/g
surface area
~150 m2/g
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
particle size
50-80 mesh
particle size
80-100 mesh
particle size
100-120 mesh
particle size
80-100 mesh
matrix
Porapak QS
matrix
Porapak QS
matrix
Porapak QS
matrix
Porapak P
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)