Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
Informacje o tej pozycji
453,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in acetonitrile, 100 μg/mL each component in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description in acetonitrile, TraceCERT®, (Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland) |
| application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
| format multi-component solution | format multi-component solution |
| form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT® |
Analit
- Thiacloprid
- Fipronil
- Methiocarb
- Chlorfenapyr
- Fenoxycarb
- Imazalil
- Propoxur
- Carbofuran
- Daminozide
- Aldicarb
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?