Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
Informacje o tej pozycji
347,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
DYPJJAAKPQKWTM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Kody zagrożeń
Słowo ostrzegawcze
Danger
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?