Przejdź do
13629-U
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bottle of 100g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MCI GEL® CHP20P, bottle of 100 g
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 100 g
technique(s)
LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~500 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
75-150 μm
pore size
~1.30 mL/g pore volume, 400-600 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
MCI GEL® CHP20P is a highly porous styrene-divinylbenzene polymer resin used as column packing material.
Application
Polyaromatic adsorbent resin designed for biopharmaceutical separations: aromatic compounds, peptides, steroids, desalting, etc. Very good for reversed phase chromatography applications, even with nonaqueous solvents.
MCI GEL® CHP20P was used in testing solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue.
Legal Information
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCI GEL® CHP20P
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)