Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 788,00 zł |
Informacje o tej pozycji
788,00 zł
grade
reagent grade
form
powder
quality
calcined, purified
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
2-3.5 m2/g
impurities
≤1% HCl-soluble matter
loss
≤1% loss on ignition
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
125 μm
pore size
170000 Å mean pore size
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| particle size 125 μm | particle size - | particle size - | particle size 150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain) |
| pore size 170000 Å mean pore size | pore size - | pore size - | pore size - |
| surface area 2-3.5 m2/g | surface area - | surface area - | surface area - |
| matrix Silica | matrix - | matrix - | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselguhr
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?