Przejdź do
ZRB2388
Przeciwciało anty-histonoweH3.2, klon 1K5-L1 ZooMAb® Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
Histon 14 w klastrze H3, Histon 13 w klastrze H3, Histon 15 w klastrze H3, Histon H3/m, Histon H3/o
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1K5-L1, recombinant monoclonal
Application:
IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1K5-L1, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 15.39 kDa, observed mol wt ~15 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
N-terminal half
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HIST2H3A(126961)
General description
Histon H3.2 (UniProt: Q71DI3; znany również jako histon 13 z klastrem H3, histon 14 z klastrem H3, histon 15 z klastrem H3, histon H3/m, histon H3/o) jest kodowany przez gen HIST2H3A (znany również jako H3C15, H3C14, H3F2, H3FM, HIT2H3C, HIST2H3D, H3C13) (Gene ID: 126961) u człowieka. Histony są wysoce konserwatywnymi podstawowymi białkami jądrowymi, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę u eukariontów. Odgrywają centralną rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów znanych jako kod histonowy i przebudowę nukleosomów. Komórki ssaków wyrażają warianty histonu H3: H3.1, H3.2 i H3.3, które wykazują różny wzór lokalizacji genomowej. Histon H3.1 służy jako kanoniczny histon, który jest przyłączany podczas replikacji DNA i ulega ekspresji tylko u ssaków. Histon H3.2 występuje u wszystkich eukariontów z wyjątkiem drożdży. Różni się on
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego histonu H3.2.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie kwasowym komórek Rat2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Histone H3.2 w ekstrakcie kwasowym komórek Rat2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3.2 w lizacie komórek K562.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3.2 w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Histone H3.2 z KD wynoszącym 4,3 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 1K5-L1 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, które specyficznie wykrywa histon H3.2. Celuje w epitop w obrębie 12 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1888ZRB2795ZRB1909
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... HIST2H3A(126961)
Gene Information
human ... HIST3H3(8290)
Gene Information
human ... HIST1H3A(8350)
Gene Information
human ... H1-0(3005)
clone
1K5-L1, recombinant monoclonal
clone
4J8, recombinant monoclonal
clone
recombinant monoclonal
clone
2D17, recombinant monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)