Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1031-T20
General description
Puste probówki bez kołnierza z zakrętką i pierścieniem uszczelniającym.
Do użytku z homogenizatorem BeadBug™.
Do użytku z homogenizatorem BeadBug™.
Application
Rurki BeadBug™ bez wypełnienia, z zakrętkami i pierścieniem uszczelniającym, są idealne do stosowania w większości homogenizatorów perełkowych.
Features and Benefits
- Nie zawiera DNAzy i RNAzy
- Bez spódnicy ze stożkowym dnem
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 1000 with caps and sealing ring | description Triple-Pure starter kit, with 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads | description pkg of 50 ea | description with 3.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-T20 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1032-SK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1031-T21 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1032-30 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BeadBug™ nienapełnione rurki, z zakrętkami i pierścieniem uszczelniającym
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?