Przejdź do
Z763152
Prism centrifuge adapters
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
Synonim(y):
lab equipment accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with C1801, for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Manufacturer/tradename:
Labnet C1222-8
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 0.2 mL tubes
packaging
pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Labnet C1222-8
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with C1801, for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Legal Information
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z681741Z763144Z763993
description
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
description
to hold, 0.5 mL tubes
description
for 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
description
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Labnet C1222-8
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-A5-6
manufacturer/tradename
Labnet C1205-8
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-A5-8
compatibility
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge, for use with C1801
compatibility
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge, for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge, for use with myFuge 12 Mini Centrifuge, for use with myFuge Mini Centrifuge, for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
compatibility
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge, for use with C1801
compatibility
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge, for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge, for use with myFuge 12 Mini Centrifuge, for use with myFuge Mini Centrifuge, for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
feature
Holds 0.2 mL tubes
feature
to hold 0.5 mL tubes
feature
Holds 0.5 mL tubes
feature
Holds 0.5 mL tubes
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of 8 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prism centrifuge adapters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)