Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
600 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Packaging:
pack of 200 ea
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
(1 bag of each colour: blue, yellow, green, purple, red, white)
packaging
pack of 200 ea
manufacturer/tradename
TPP 99020
General description
Kolorowe wkładki w różnych kolorach ułatwiają etykietowanie i niezawodną identyfikację próbek podczas kriogenicznego przechowywania próbek.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 200 ea | description volume 200-1000 μL | description volume 1-5 μL | description volume 1-5 mL |
| feature (1 bag of each colour: blue, yellow, green, purple, red, white) | feature color-coded yellow, DE-M marking | feature color-coded white, DE-M marking | feature color-coded red, DE-M marking |
| manufacturer/tradename TPP 99020 | manufacturer/tradename BRAND 702854 | manufacturer/tradename BRAND 701900 | manufacturer/tradename BRAND, BRAND 702858 |
| packaging pack of 200 ea | packaging pack of 10 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 10 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?