Przejdź do
Z744065
EZcap PCR FilmStrips
polyester, non-sterile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
400 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific US-CS1X8-400
Material:
polyester
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 400 ea
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyester
sterility
non-sterile
packaging
case of 400 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific US-CS1X8-400
technique(s)
PCR: suitable
General description
  • Ekonomiczna i bardziej przyjazna dla użytkownika alternatywa dla osłonek na paski; koniec z bólem kciuków i palców gwarantowany!
  • Precyzyjnie przycięte do mniejszego wymiaru, aby uszczelnić jeden 8-dołkowy rząd 96-dołkowej płytki lub pojedynczy 8-dołkowy pasek PCR.
  • Każdy arkusz zawiera 8 pasków FilmStrips na ciągłym podkładzie ułatwiającym użytkowanie
  • Paski można odklejać pojedynczo lub po dwa na raz w celu zwiększenia wydajności.
  • Paski mogą być używane do selektywnego zakrywania jednego rzędu płytki, aby zapobiec przypadkowemu pipetowaniu lub do ponownego uszczelniania rzędów, które zostały przebite.
  • Certyfikowany brak DNazy i RNazy
  • Przezroczysta folia poliestrowa o grubości 2,0 mil
  • Specjalnie opracowany klej zapewnia doskonałe uszczelnienie, aby zminimalizować parowanie, zmniejszyć zanieczyszczenie krzyżowe i zapobiec rozlaniu.
  • Paski FilmStrips usuwają się łatwo i czysto, bez rozpryskiwania się, co może wystąpić w przypadku pasków-nakładek.
  • Posiadają dwie zdejmowane końcówki z perforacją ułatwiającą obsługę, aplikację i usuwanie.
  • Do przygotowania próbek zalecana jest stacja robocza bez blokady (np. 96-dołkowa płytka PCR lub blok głębokich dołków).
  • Przed cyklem zalecane jest usunięcie naklejek końcowych z perforacją.
  • Końcowy etap uszczelniania jest wysoce zalecany w termocyklerze, ponieważ paski 8-rurkowe wyginają się podczas przenoszenia.
Application
ideal for use in PCR or general storage.
Features and Benefits
  • An economical and more user-friendly alternative to strip-caps
  • Precision cut to a smaller dimension to seal one 8-well row of a 96-well plate or a single PCR 8-tube strip
  • Each sheet contains 8 Film Strips on a continuous backing liner for ease of use
  • Strips can be peeled individually or two-at-a-time for increased efficiency
  • Strips can be used to selectively cover one row of a plate to prevent accidental pipetting or to re-seal rows that have been pierced
  • Certified DNase- & RNase- free clear polyester film
  • Specially formulated adhesive provides an excellent seal to minimize evaporation, reduce cross-contamination and prevent spillage
  • FilmStrips remove easily and cleanly with no splash back as can occur with strip-caps
  • Features two removable end-tabs with perforations for ease of handling, application and removal
  • A non-locking workstation is recommended for sample prep (e.g. 96 round-well PCR plate or deep well block)
  • Removal of the end-tabs at the perforations is recommended before cycling
  • A final sealing step is highly recommended in the thermal cycler because 8-tube strips flex during handling
Legal Information
EZcap is a trademark of Excel Scientific, Inc.
FilmStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z744072Z744066Z707384
description
polyester, non-sterile
description
polypropylene, non-sterile
description
aluminum (chemically resistant), non-sterile
description
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Excel Scientific US-CS1X8-400
manufacturer/tradename
Excel Scientific GP-CS1X8-400
manufacturer/tradename
Excel Scientific F2-CS1X8-300
manufacturer/tradename
Excel Scientific SP-2X8-50
material
polyester
material
polypropylene
material
aluminum (chemically resistant)
material
clear polyester film
packaging
case of 400 ea
packaging
case of 400 ea
packaging
case of 300 ea
packaging
pack of 200 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)