Merck
Z744066
EZcap™ Paski foliowe
aluminum (chemically resistant), non-sterile
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific F2-CS1X8-300
Material:
aluminum (chemically resistant)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 300 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum (chemically resistant)
sterility
non-sterile
packaging
case of 300 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific F2-CS1X8-300
General description
  • Ekonomiczna i bardziej przyjazna dla użytkownika alternatywa dla zakrywek paskowych; koniec z bólem kciuków i palców gwarantowany!
  • Precyzyjnie przycięte do mniejszego rozmiaru, aby uszczelnić pojedynczy 8-dołkowy rząd 96-dołkowej płytki lub pojedynczy 8-dołkowy pasek PCR.
  • Każdy arkusz zawiera 6 pasków FilmStrips na ciągłym podkładzie ułatwiającym użytkowanie
  • Paski można odklejać pojedynczo lub po dwa na raz w celu zwiększenia wydajności
  • Paski mogą być używane do selektywnego zakrywania jednego rzędu płytki, aby zapobiec przypadkowemu pipetowaniu lub do ponownego uszczelniania rzędów, które zostały przebite.
  • Certyfikowany brak DNazy i RNazy
  • Folia aluminiowa 2,0 mil
  • Specjalnie opracowany klej zapewnia doskonałe uszczelnienie, aby zminimalizować parowanie, zmniejszyć zanieczyszczenie krzyżowe i zapobiec rozlaniu.
  • Paski FilmStrips usuwają się łatwo i czysto, bez rozpryskiwania, co może wystąpić w przypadku pasków-nakładek.
  • Posiadają dwie zdejmowane końcówki z perforacją ułatwiającą obsługę, aplikację i usuwanie.
  • Do przygotowania próbek zalecana jest stacja robocza bez blokady (np. 96-dołkowa płytka PCR lub blok głębokich dołków).
  • Przed cyklem zalecane jest usunięcie naklejek końcowych z perforacją.
  • Końcowy etap uszczelniania jest wysoce zalecany w termocyklerze, ponieważ paski 8-rurkowe wyginają się podczas przenoszenia.
Application
Ideal for use in PCR and light-sensitive assays.
Features and Benefits
  • An economical and more user-friendly alternative to strip-caps
  • Precision cut to a smaller dimension to seal a single 8-well row of a 96-well plate or a single PCR 8-tube strip
  • Each sheet contains 6 FilmStrips on a continuous backing liner for ease of use
  • Strips can be peeled individually or two-at-a-time for increased efficiency
  • Strips can be used to selectively cover one row of a plate to prevent accidental pipetting or to re-seal rows that have been pierced
  • Certified DNase- & RNase- free
  • 2.0 mil aluminum foil
  • Specially formulated adhesive provides an excellent seal to minimize evaporation, reduce cross-contamination and prevent spillage
  • FilmStrips remove easily and cleanly with no splash back as can occur with strip-caps
  • Features two removable end-tabs with perforations for ease of handling, application and removal
  • A non-locking workstation is recommended for sample prep (e.g. 96 round-well PCR plate or deep well block)
  • Removal of the end-tabs at the perforations is recommended before cycling
  • A final sealing step is highly recommended in the thermal cycler because 8-tube strips flex during handling
Legal Information
EZcap is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)