Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2520 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
packaging
pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-KK-20
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
white
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white, pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description yellow, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description red, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description yellow, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLW-KK-20 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLY-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLR-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSY-1000 |
| packaging pkg of 2520 labels 20 sheets of 126 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels |
| color white | color yellow | color red | color yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™ microcentrifuge tube labels, kiss cut with square corners
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?