Przejdź do
Z743536
Richter Anti-Vibration pads
L × W 8.5 in. × 11.0 in., pkg of 2
Synonim(y):
Diversified Biotech VIBE-2000, lab equipment anti-vibration pad, lab equipment vibration dampener, shaking dampner pad, vibration dampener
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2
manufacturer/tradename
Diversified Biotech VIBE-2000
L × W
8.5 in. × 11.0 in.
General description
Inexpensive solution which dampens vibrations generated from lab equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743535Z217050W0640
description
L × W 8.5 in. × 11.0 in., pkg of 2
description
L × W 7.0 in. × 8.5 in., pkg of 2
description
size 18 in. × 22 in.
description
96 well
packaging
pkg of 2
packaging
pkg of 2
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech VIBE-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech VIBE-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art H18386-0000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
L × W
8.5 in. × 11.0 in.
L × W
7.0 in. × 8.5 in.
L × W
-
L × W
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Richter Anti-Vibration pads
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)