Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 2
manufacturer/tradename
Diversified Biotech VIBE-1000
L × W
7.0 in. × 8.5 in.
General description
Inexpensive solution which dampens vibrations generated from lab equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 7.0 in. × 8.5 in., pkg of 2 | description combi pack, L × W 7.0 in. × 8.5 in. , small, L × W 8.5 in. × 11.0 in. , large, pkg of One of each size | description L × W 8.5 in. × 11.0 in., pkg of 2 | description size 18 in. × 22 in. |
| packaging pkg of 2 | packaging pkg of One of each size | packaging pkg of 2 | packaging pack of 1 ea |
| L × W 7.0 in. × 8.5 in. | L × W 7.0 in. × 8.5 in. , small, 8.5 in. × 11.0 in. , large | L × W 8.5 in. × 11.0 in. | L × W - |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech VIBE-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech VIBE-3000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech VIBE-2000 | manufacturer/tradename Bel-Art H18386-0000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Richter Anti-Vibration pads
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?