Przejdź do
Z743371
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, red, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
Synonim(y):
cryogenic vial labels, freezer labels, Diversified Biotech DTCR-4000-R, colour coded freezer labels, coloured freezer labels
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech DTCR-4000-R
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pkg of 4000 roll
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 4000 roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-R
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
technique(s)
cryopreservation: suitable
diam.
3/8 in.
color
red
compatibility
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
General description
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743367Z743365Z743376
description
Cryo-Spot, red, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
description
Cryo-Spot, green, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
description
Cryo-Spot, blue, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
description
Cryo-Spot, yellow, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-R
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-G
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-Y
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
packaging
pkg of 4000 roll
packaging
pkg of 4000 roll
packaging
pkg of 4000 roll
packaging
pkg of 4000 roll
color
red
color
green
color
blue
color
yellow
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Direct Thermal Cryo-Tags®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)