Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
packaging
pkg of 4000 roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DTCR-4000-B
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
technique(s)
cryopreservation: suitable
diam.
3/8 in.
color
blue
compatibility
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Cryo-Spot, blue, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll | description Cryo-Spot, white, diam. 3/8 in., pkg of 4000 roll | description Cryo-Spot, white, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of | description Cryo-Spot, blue, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech DTCR-4000-B | manufacturer/tradename Diversified Biotech DTCR-4000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech DTCR-4500 | manufacturer/tradename Diversified Biotech DTCR-4500-B |
| diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. Type="regular">1/2 in. | diam. Type="regular">1/2 in. |
| packaging pkg of 4000 roll | packaging pkg of 4000 roll | packaging pkg of 4000 roll of | packaging pkg of 4000 roll of |
| parameter temp. range at 70 to -196 °C | parameter temp. range at 70 to -196 °C | parameter temp. range at 70 to -196 °C | parameter temp. range at 70 to -196 °C |
| color blue | color white | color white | color blue |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Direct Thermal Cryo-Tags®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?