Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
packaging
pkg of 1000 ea per roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-G
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
color
green
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description green, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll | description red, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll | description orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll | description yellow, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll |
| L × W 1.50 in. × 0.75 in. | L × W 1.50 in. × 0.75 in. | L × W 1.50 in. × 0.75 in. | L × W 1.50 in. × 0.75 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-2000-G | manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-2000-R | manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-2000-O | manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-2000-Y |
| packaging pkg of 1000 ea per roll | packaging pkg of 1000 ea per roll | packaging pkg of 1000 ea per roll | packaging pkg of 1000 ea per roll |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| color green | color red | color orange | color yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Tags® labels
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?