Przejdź do
Z743336
Cryo-Babies® Labels
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Synonim(y):
cryogenic vial labels, freezer vial labels, Diversified Biotech CRY-1000-R, colour coded labels, colour coded stickers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRY-1000-R
L × w:
1.28 in. × 0.50 in.
Packaging:
pkg of 1000 roll Labels
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1000 roll Labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-R
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
red
General description
Cryogenic labels formatted for handwriting. Cryo-Babies® withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks. Also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
Features and Benefits
  • Chemically inert, solvent resistant adhesive
  • Withstands flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
  • Temperature range -196°C to 80°C.
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743333Z743335Z743334
description
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
description
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
description
orange, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
description
green, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-R
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-G
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
packaging
pkg of 1000 roll Labels
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
red
color
blue
color
orange
color
green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Babies® Labels
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)