Przejdź do
Z743324
Breathe-EASY® paski na szalki Petriego, gazoprzepuszczalna membrana poliuretanowa
L × W 11.125 in. × 0.625 in.
Synonim(y):
Folia uszczelniająca do wielu otworów, folia uszczelniająca, folia uszczelniająca do płyt, hodowla komórkowa, hodowla tkankowa, mikropłytki, oddychająca membrana uszczelniająca, płytki do mikrodołków, płytki wielodołkowe, uszczelniacze płyt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech BEMP-1000
Packaging:
pack of 100 ea
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEMP-1000
L × W
11.125 in. × 0.625 in.
General description
Breathe-Easy® oddychających pasków do zamykania szalek Petriego i szalek do hodowli komórkowych. Umożliwiają wymianę tlenu i dwutlenku węgla w celu zapewnienia stałego wzrostu komórek.
Legal Information
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z380059Z743323Z743501
description
L × W 11.125 in. × 0.625 in.
description
polyurethane membrane with acrylic adhesive pre-cut to fit standard multiwell plates.
description
sterile
description
white, Rayon, pre-cut, (Sterile)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEMP-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEM-1
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-2000
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
L × W
11.125 in. × 0.625 in.
L × W
-
L × W
-
L × W
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)