Przejdź do
Z743323
Breathe-EASY® membrany do mikrorurek, poliuretanowe, wstępnie przycięte rozmiary
sterile
Synonim(y):
Folia uszczelniająca do wielu otworów, folia uszczelniająca, folia uszczelniająca do płyt, hodowla komórkowa, hodowla tkankowa, mikropłytki, oddychająca membrana uszczelniająca, płytki do mikrodołków, płytki wielodołkowe, uszczelniacze płyt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Packaging:
pack of 100 ea
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-1000
General description
Breathe-EASY® membranes designed to fit microtubes to allow even gas exchange.
  • Oxygen Exchange Rate: 553.5cc/100in²/24 hours
  • CO2 Exchange Rate: 3781cc/100in²/24 hours
  • Water Vapor Exchange Rate: 0.7kg/ m²/24 hours
Features and Benefits
  • Membranes are ideal for cell growth, concentrating samples (e.g. freeze drying), and gas exchange.
  • Easy microtube cap closure.
  • Will not bind in centrifuge rotors.
  • Formatted with an easy-to-use finger tab.
  • Pre-cut to fit a variety of popular tube sizes.
  • Convenient scoring makes liner removal quick and easy.
  • Membranes are gamma irradiated to ensure sterility.
  • Free of cytotoxins.
Legal Information
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743501Z380059Z743324
description
sterile
description
white, Rayon, pre-cut, (Sterile)
description
polyurethane membrane with acrylic adhesive pre-cut to fit standard multiwell plates.
description
L × W 11.125 in. × 0.625 in.
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
sterility
sterile
sterility
(Sterile)
sterility
sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BMTM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEM-1
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEMP-1000
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)