Przejdź do
Z742398
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
white, Holds 50 x slides 76x26 mm
Synonim(y):
slide storage, Ted Pella 2304-1-CS, slide holder, slide organizer, slide rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Ted Pella 2304-1-CS
Feature:
Holds 50 x slides 76x26 mm
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , white
Packaging:
pack of 12 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , white
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 2304-1-CS
L × W × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
General description
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Features and Benefits
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Legal Information
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z742401Z742400Z742402
description
white, Holds 50 x slides 76x26 mm
description
blue, Holds 50 x slides 76x26 mm
description
green, Holds 50 x slides 76x26 mm
description
yellow, Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Ted Pella 2304-1-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2304-4-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2304-3-CS
manufacturer/tradename
Ted Pella 2304-5-CS
material
white , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
blue , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
green , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , yellow
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
L × W × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
L × W × H
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)