Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
Informacje o tej pozycji
309,00 zł
material
clear polycarbonate , polycarbonate
sterility
sterile; γ-irradiated, sterile
feature
lid
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Scaffdex C00007S
size
12 well
application(s)
3D cell culture
General description
Sterilization Conditions:
Temperature.......121 °C / 250 °F
Time..................15 min.
Drying time.........15 min.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 12 well plate inserts, sterile | description 24 well plate inserts, sterile | description 12 well plate inserts, non-sterile | description 24 well plate inserts, non-sterile |
| sterility sterile, sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Scaffdex C00007S | manufacturer/tradename Scaffdex C00006S | manufacturer/tradename Scaffdex C00007N | manufacturer/tradename Scaffdex C00006N |
| material polycarbonate , clear polycarbonate | material clear polycarbonate | material clear polycarbonate | material clear polycarbonate , transparent wells |
| feature lid | feature lid | feature lid | feature lid |
| size 12 well | size 24 well | size 12 well | size 24 well |
| packaging pack of 6 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 6 ea | packaging pack of 12 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CellCrown™ inserts
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?