Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
960 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł 516,80 zł |
Informacje o tej pozycji
516,80 zł
Cena katalogowa544,00 złZaoszczędź 5%sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, endotoxin free
packaging
pack of 960 ea (Refil)
manufacturer/tradename
Sartorius 791213
maximum volume
1.2 mL
tip L
90 mm
volume range
50-1,200 μL
volume
50—1250 μL
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description refill, volume range 50-1,200 μL, sterile | description refill, volume range 50-1,200 μL, non-sterile | description rack of, volume range 50-1,200 μL, sterile | description rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| volume 50—1250 μL | volume 50—1250 μL | volume 50—1250 μL | volume 50—1250 μL |
| feature barrier: no, DNase free, endotoxin free, RNase free | feature DNase free, barrier: no, RNase free, endotoxin free | feature DNase free, RNase free, barrier: no, endotoxin free | feature RNase free, DNase free, barrier: no, endotoxin free |
| manufacturer/tradename Sartorius 791213 | manufacturer/tradename Sartorius 791212 | manufacturer/tradename Sartorius 791211 | manufacturer/tradename Sartorius 791210 |
| packaging pack of 960 ea (Refil) | packaging pack of 960 ea (Refil) | packaging rack of , pack of 960 ea (Refil) | packaging rack of , pack of 960 ea (Racked) |
| tip L 90 mm | tip L 90 mm | tip L 90 mm | tip L 90 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sartorius extended length pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?