Przejdź do
Z741665
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
960 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
50—1250 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier: no, endotoxin free
Packaging:
pack of 960 ea (Racked), rack of
Manufacturer/tradename:
Sartorius 791210
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, endotoxin free
manufacturer/tradename
Sartorius 791210
packaging
pack of 960 ea (Racked), rack of
maximum volume
1.2 mL
tip L
90 mm
volume range
50-1,200 μL
volume
50—1250 μL
General description
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z709972Z709948Z709999
description
rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
description
volume range 10-1000 μL, standard, refill, non-sterile
description
volume range 5-350 μL, standard, refill, non-sterile
description
volume range 10-1000 μL, wide-bore, racked, sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
DNase free, endotoxin free, barrier: no, RNase free
feature
barrier: no, RNase free, DNase free, endotoxin free
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, endotoxin free
feature
endotoxin free, DNase free, RNase free, barrier: no
manufacturer/tradename
Sartorius 791210
manufacturer/tradename
Sartorius 791002
manufacturer/tradename
Sartorius 790352
manufacturer/tradename
Sartorius 791021
volume
50—1250 μL
volume
10—1000 μL
volume
5—350 μL
volume
10—1000 μL
packaging
rack of , pack of 960 ea (Racked)
packaging
pack of 96 ea (racked)
packaging
pack of 96 ea (Racked)
packaging
pack of 96 ea (Racked)
volume range
50-1,200 μL
volume range
10-1000 μL
volume range
5-350 μL
volume range
10-1000 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)