Przejdź do
Z740465
MICROGARD 1500 PLUS coveralls for protection from particules and light spray
size L
Synonim(y):
Arco Safety 1763105, chemical suit, laboratory ppe, overalls, protective overalls
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
61,10 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
46181503
61,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
size
L
manufacturer/tradename
Arco 1763105
General description
MICROGARD 1500 PLUS white coverall is made from a highly breathable anti-static SMS fabric which utilises the latest developments in micro-fibre technology to ensure good filtration efficiency, offers protection from particles, perfect for working with asbestos, powders and general direct and dust with added light liquid spray protection.
Approved to:
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced Spray
EN1149-5 Anti-static
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 1
Features and Benefits
  • 3 piece hood
  • 2-way front zipper with re-sealable storm flap
  • Anti-static treatment
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • Stitched seams
Legal Information
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740464Z740472Z740479
description
size L
description
size M
description
size XL (elasticated ankles)
description
size 2XL (boot ends with anti-slip soles)
size
L
size
M
size
XL (elasticated ankles)
size
2XL (boot ends with anti-slip soles)
manufacturer/tradename
Arco 1763105
manufacturer/tradename
Arco 1763104
manufacturer/tradename
Arco 1762006
manufacturer/tradename
Arco 1762307
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)