Przejdź do
Z740417
Specimen containers with snap cap
size 300 mL
Synonim(y):
Simport Plastics C580-3, sample container, sample receptacle, sample storage, sample storage vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene cap, polypropylene container
Packaging:
pack of 100 ea
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Simport C580-3
size
300 mL
General description
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740418Z740419Z740416
description
size 300 mL
description
size 500 mL
description
size 1000 mL
description
size 120 mL
manufacturer/tradename
Simport C580-3
manufacturer/tradename
Simport C580-4
manufacturer/tradename
Simport C580-5
manufacturer/tradename
Simport C577-120W
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene cap, polypropylene container
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polyethylene cap
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 300 ea
size
300 mL
size
500 mL
size
1000 mL
size
120 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Specimen containers with snap cap
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)