Przejdź do
Z740329
PeelASeal Foil™ heat sealable seal
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 500 m, sterile
Synonim(y):
Non pieracble foil laminate, peelable heat seal, IST Scientific IST-104-115SR, film closure, laboratory sealing film, sealing film
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
IST Scientific IST-104-115SR
W × l:
115 mm × 500 m
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1 ea
4780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
feature
piercable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-104-115SR
W × L
115 mm × 500 m
General description
PeelASeal Foil™ is a laminate seal compatible with polypropylene plates that can be removed by peeling, even with a plate which has been removed directly from -80 °C storage. The laminate foil forms a complete seal to a plate enabling very low temperature uses, including very low temperature storage, and high temperature uses, such as PCR (when used with a pressurized heated lid). The seal demonstrates moderate solvent resistance and can beutilized for short term compound storage at room temperature. The seal isavailable as sheets, for use with manual and semi-automated sealers.
Application
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
Features and Benefits
  • Peelable from polypropylene, polyethylene and COC plates.
  • Moderate solvent resistance.
  • Autoclavable (121°C)
Legal Information
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740328Z740326Z740331
description
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 500 m, sterile
description
LabRoll™, L × W 78 mm × 610 m, sterile
description
VII LabRoll™, W × L 115 mm × 350 m, sterile
description
LabSheet, W × L 78 m × 125 mm, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
W × L
115 mm × 500 m
W × L
-
W × L
115 mm × 350 m
W × L
78 m × 125 mm
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-104-115SR
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-104-078SR
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-101-115SR
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-104-078SS
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
feature
piercable: no
feature
piercable: no
feature
piercable: no
feature
piercable: no
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)