Przejdź do
Z738719
Glow Writer™ autoradiography pen
replacement nibs
Synonim(y):
Diversified Biotech GNIB-1000, X-ray film autography marker pen nibs, chemiluminescent labelling nib, laboratory marker pen, x-ray film marker pen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
60,60 zł
51,51 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.31
UNSPSC Code:
41105341
51,51 zł
Cena katalogowa60,60 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GNIB-1000
General description
Glow Writer is a phosphorescent marking pen for annotating or marking chemiluminescent and isotope-labeled substrates for X-ray film autography. The unique marker delivers a phosphor-containing marking ink through a fine point porous nib. Before exposure to X-ray film, the phosphorescent writing is excited by bright room light. A phosphor ink having an optimum concentration of phosphor and a relatively short afterglow half-life (approx. 2-3 minutes) has been selected so that upon exposure to X-ray film, autographic exposures of almost any duration will be easily readable on the film. The fine point nib is easily replaceable if it dries out.
Legal Information
Glow Writer is a trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z738603Z743545Z743546
description
replacement nibs
description
phosphorescent marking pen
description
extra fine tip, black
description
twin-tip, fine / ultra fine, black
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GNIB-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GLWR-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-TWIN
Glow Writer, Phosphorescent Pen, Phosphorescent Marker, Autoradiography, Autography, X-ray film autoradiography, X-ray film autography. X-ray film
Glow Writer, Phosphorescent Pen, Phosphorescent Marker, Autoradiography, Autography, X-ray film autoradiography, X-ray film autography. X-ray film
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glow Writer™ autoradiography pen
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)