Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
5000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
material
cap, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
RCF 15,000 × g, RNase and DNase free, autoclavable
packaging
case of 5,000, pack of 1,000
manufacturer/tradename
Sorenson 16140
parameter
-80-121 °C temp. range
L × diam.
1.525 in. × 0.362 in.
cap W
0.500 in.
capacity
2.0 mL
General description
- RCF rating of 15,000 × g
- Fits all standard rotors (for 2.0 mL tubes)
- Certified RNase/DNase Free
- Certified PCR Inhibitor Free
- Certified Human DNA Free
- Certified Pyrogen Free
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2.0 mL | description capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea | description 2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ unattached rim seal screw cap, sterile, natural, 500/cs | description 0.65 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, assorted colors, 1000/cs |
| parameter -80-121 °C temp. range | parameter - | parameter 20000 × g max. RCF | parameter 17000 × g max. RCF |
| manufacturer/tradename Sorenson 16140 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS4325 | manufacturer/tradename Corning 430917 | manufacturer/tradename Corning 3209 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| material cap, polypropylene | material natural polypropylene , conical bottom, flat cap | material screw top cap, natural polypropylene tube, conical bottom tube | material polypropylene tube, polypropylene cap, conical bottom tube |
| capacity 2.0 mL | capacity 1.5 mL | capacity 2.0 mL | capacity 0.65 mL |
| feature autoclavable, RNase and DNase free, RCF 15,000 × g | feature cap pushfit attached cap | feature self-standing conical bottom, disposable | feature disposable, graduations, autoclavable, RNase and DNase free, RCF 17,000 × g, self-standing: no (style: (conical bottom)) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?