Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
10000 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Nichiryo 00-NPC-10ML
3440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
With glass tip
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-10ML
volume measuring range
1000-10,000 μL
volume
10000 μL
General description
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
- Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
- 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
- Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
- Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1000-10,000 μL | description volume 20-200 μL | description volume range 100-1000 μL | description volume range 1000-10000 μL |
| feature single-channel, electronic: no | feature single-channel, electronic: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| volume 10000 μL | volume 200 μL | volume 100—1000 μL | volume 1000—10000 μL |
| manufacturer/tradename Nichiryo 00-NPC-10ML | manufacturer/tradename Nichiryo 00-NPC-200 | manufacturer/tradename Nichiryo 00-GLT-L | manufacturer/tradename Nichiryo 00-GLT-Z |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 10 ea (Racked) | packaging pack of 10 ea (Racked) |
| volume measuring range 1000-10,000 μL | volume measuring range 20-200 μL | volume measuring range - | volume measuring range - |
| description With glass tip | description With glass tip | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichipet Eco pipette
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?