Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
5 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
862,00 zł
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2780
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
50 μL
volume range
0.5-50 μL
volume
0.5—50 μL
compatibility
for use with
- Biohit Electronic (Limited Draw) 5-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Biohit Multi-Channel 5-50 μl
- Capp Aero 50 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
- Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
- Rainin EDP-Series 100 (Limited Draw) 10-100 μl
- Socorex/Wheaton 822 Series (Limited Draw) 5-100 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile | description ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile | description ART 200U, volume range 1-200 μL, sterile | description ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile |
| feature DNase free, barrier, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier | feature barrier | feature DNase free, RNase free, barrier |
| volume 0.5—50 μL | volume 0.5—20 μL | volume 1—200 μL | volume 0.5—20 μL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2780 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2770 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2155P |
| material colorless | material colorless , colorless tip | material colorless tip | material colorless |
| packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?