Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
4 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
material
colorless , colorless tip
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
0.5-100 μL
volume
100 μL
compatibility
for use with
- Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
- Biohit Proline-Variable 50-200 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Research Pro 5-100 μl
- Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
- Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
- Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
- Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
General description
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 100 μL | volume 0.5—20 μL | volume 0.1—10 μL | volume 0.5—20 μL |
| feature DNase free, barrier, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2155 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149P | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2140 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149 |
| material colorless , colorless tip | material colorless , colorless tip | material colorless | material colorless , colorless tip |
| packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?