Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 78,90 zł |
Informacje o tej pozycji
78,90 zł
material
metal
feature
Holds 1 x 50 mL tube
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23051
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
90x67x67 mm
color
yellow
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Epoxy coated wire, yellow, Holds 1 x 50 mL tube | description for tubes, 5 ‑ 50 mL, white, pk of 2 | description for tubes, 5 ‑ 50 mL, Combo Blue/Yellow, pk of 2 | description blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23051 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120188 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120185 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS4284A |
| feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 4 x 12-30 mm tubes, for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 5-50 mL tubes | feature Holds 4 x 5-50 mL tubes, Holds 4 x 12-30 mm tubes, for tubes 5 ‑ 50 mL | feature Holds 20 x 10 mm tubes, Holds 20 x 1-2 mL tubes |
| material metal | material white POM | material yellow/blue POM | material polypropylene |
| size 90x67x67 mm | size - | size - | size 211x90x50 mm |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color yellow | color white | color - | color blue |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under One Well rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?