Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121813
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccapacity
~400 μL
General description
Fits most brands of electroporators. Use for bacterial transformations, eukaryotic transfections, and the electroporation of mammalian cells and yeast. Manufactured to tight tolerances for optimum performance.
- Use the 0.1 cm gap width for bacteria (white cap)
- Use the 0.2 cm gap size width for yeast (blue cap)
- Use the 0.4 cm gap size width for mammalian cells (red cap)
- All cuvettes are individually bagged and g-irradiated for sterility.
- The material used to manufacture the cuvettes is crystal styrene.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description gap width 0.2 cm | description gap width 0.4 cm | description gap width 0.1 cm | description BNC Connector, electrode L 132 mm |
| capacity ~400 μL | capacity ~800 μL | capacity ~100 μL | capacity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?