Przejdź do
Z688487
Bio-Pure alcohol wipes
100% biodegradable
Synonim(y):
cleaning wipes, Diversified Biotech BPWP-1000, diodegradable lab wipes, eco lab wipde, laboratory wipes
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
40 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
72,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131905
72,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BPWP-1000
packaging
40 ea of
General description
Proprietary fabric used to manufacture Bio-Pure alcohol wipes is lint-free and formulated to easily break down over time . The re-sealable and flexible packaging has a low carbon footprint.
Features and Benefits
  • 100% Biodegradable with re-sealable packaging reduces waste, maintaining product longevity and reducing environmental impact.
  • Formulated with 70% isopropanol alcohol and 30% water to guarantee effective cleaning.
  • Strong, lint-free wipes protect delicate surfaces, ensuring precision cleaning without leaving behind particles or scratches.
  • Durable, strong fabric construction prevents the wipes from tearing or falling apart during use, enhancing convenience and reliability in routine lab cleaning tasks.
Legal Information
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9060Z188956Z188964
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BPWP-1000
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Kimberly Clark 34155
manufacturer/tradename
Kimberly Clark 34256
packaging
40 ea of
packaging
pkg of 5 × 50 ea Count (in refill sachets for dispenser box), pkg of 50 ea Count Refill (in dispenser box)
packaging
pkg of 286 wipes
packaging
pkg of 140 wipes
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)