Przejdź do
Z659355
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
Synonim(y):
sonication vessel, Bandelin 536, bandelin ultrasonic homogeniser vessel, sonication cooling vessel, ultrasonic homogenizer vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41101520
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 536
availability
available only in EU
volume × I.D. × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
General description
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
Features and Benefits
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z659282Z659339Z659320
description
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
description
Rosett cell RZ 1
description
Flow-through vessel DG 5 for HD 2200 homogenizer
description
flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
volume × I.D. × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
volume × I.D. × H
25 mL × 30 mm × 85 mm
volume × I.D. × H
80 mL × 35 mm × 95 mm
volume × I.D. × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
manufacturer/tradename
Bandelin 536
manufacturer/tradename
Bandelin 3606
manufacturer/tradename
Bandelin 482
manufacturer/tradename
Bandelin 538
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)