Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 88,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
50 mm
88,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BRAND 147015
stem O.D. × L
9 mm × 43 mm
top diam.
50 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147015 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description top diam. 50 mm, stem O.D. × L 9 mm × 43 mm | description top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | description top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | description top diam. 180 mm, bottom diam. 40 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 147015 | manufacturer/tradename BRAND 147035 | manufacturer/tradename BRAND 147030 | manufacturer/tradename BRAND 148045 |
| top diam. 50 mm | top diam. 150 mm | top diam. 120 mm | top diam. 180 mm |
| stem O.D. × L 9 mm × 43 mm | stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | stem O.D. × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® PP funnels, plain interior
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?