Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
12 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
120 mm
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BRAND 147030
stem O.D. × L
14 mm × 90 mm
top diam.
120 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147030 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | description top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | description top diam. 100 mm, stem O.D. × L 13 mm × 77 mm | description top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 147030 | manufacturer/tradename BRAND 147035 | manufacturer/tradename BRAND 147025 | manufacturer/tradename BRAND 148020 |
| top diam. 120 mm | top diam. 150 mm | top diam. 100 mm | top diam. 60 mm |
| stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | stem O.D. × L 13 mm × 77 mm | stem O.D. × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® PP funnels, plain interior
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?