Merck
Z617911
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless polystyrene tube
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 5,000 × g
skirt
opakowanie
case of 1300
producent / nazwa handlowa
Greiner 164180
pojemność
12 mL
rozmiar śr. × dł.
× 16.8 mm × 100 mm
kolor
white cap, polyethylene