Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2930,00 zł
material
polyethersulfone membrane
description
min recirculation volume < 20 mL
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5.3 mL
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius VF20P3
availability
not available in USA and Canada, ROW
membrane area
200 cm2
working volume
200 μL , 500—5,000 mL
pore size
50 kDa MWCO
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MWCO 50 kDa | description MWCO 5 kDa | description MWCO 100 kDa | description MWCO 10 kDa |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Sartorius VF20P3 | manufacturer/tradename Sartorius VF20P1 | manufacturer/tradename Sartorius VF20P4 | manufacturer/tradename Sartorius VF20P0 |
| pore size 50 kDa MWCO | pore size 5 kDa MWCO | pore size 100 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO |
| material polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane |
| working volume 200 μL , 500—5,000 mL | working volume 200 μL , 500—5000 mL | working volume 200 μL , 500—5000 mL | working volume 200 μL , 500—5,000 mL |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under VivaFlow 200 flipflow filtration
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?