Przejdź do
Z614017
Vivaspin 500 centrifugal concentrators
MWCO 5 kDa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104916
Material:
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
Pore size:
5 kDa MWCO
Working volume:
500 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
package of 100 ea
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
description
PES membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
packaging
package of 100 ea
manufacturer/tradename
Sartorius VS0112
parameter
15000 × g max. centrifugal force
dead stop volume
5 μL
membrane area
0.5 cm2
tube size
~2.2 mL
working volume
500 μL
pore size
5 kDa MWCO
General description
  • Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
  • Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
  • Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Note: Vivaspin 500 μL centrifugal filter units offer a simple one step procedure for sample preparation. They can effectively be used in either swing out or fixed angle rotors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z614084Z614033Z614068
description
MWCO 5 kDa
description
MWCO 50 kDa
description
MWCO 10 kDa
description
MWCO 30 kDa
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
5 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
pore size
30 kDa MWCO
manufacturer/tradename
Sartorius VS0112
manufacturer/tradename
Sartorius VS0132
manufacturer/tradename
Sartorius VS0102
manufacturer/tradename
Sartorius VS0122
parameter
15000 × g max. centrifugal force
parameter
15000 × g max. centrifugal force
parameter
15000 × g max. centrifugal force
parameter
15000 × g max. centrifugal force
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
material
polycarbonate housing, polyethersulfone membrane
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)