Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2140,00 zł
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 108.002B-QS
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| manufacturer/tradename Hellma 108.002B-QS | manufacturer/tradename Hellma 104.002B-QS | manufacturer/tradename Hellma 115B-QS | manufacturer/tradename Hellma 104.002-QS |
| H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| pathlength 10 mm | pathlength 10 mm | pathlength 10 mm | pathlength 10 mm |
| chamber volume 500 μL | chamber volume 700 μL | chamber volume 400 μL | chamber volume 700 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® absorption cuvettes, Micro
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?